Principaux documents
SYNA112440
Synthware modified Claisen adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A112440, distilling adapter
1 EA
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
142,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A112440
Catégories apparentées
Description générale
Three-inlet type for multiple entries into a single neck flask. One side joint is at a 45° angle.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.