Principaux documents
Z556483
Sigma-Aldrich
Aldrich® connecting tube/ distillation adapter
male joint: ST/NS 19/22
1 EA
165,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
165,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
male joint: ST/NS19/22
Caractéristiques
angle 75 °
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC