Principaux documents
SYNA372942
Synthware Claisen adapter
1 EA
88,50 $
88,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
88,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
88,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A372942
Description générale
Provides dual entry into a variety of flasks.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.