Principaux documents
SM2550205
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
5 EA
1 170,00 $
1 170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
1 170,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Al
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
alumina membrane
Description
Pore geometry: trigonal arrangement
Conditionnement
pkg of 5 pieces
Taille
20 mm × 20 mm
Épaisseur
50 μm
Dimension de pores
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
Compatibilité
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable