JVWP14225
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,1 μm
Omnipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Omnipore Membrane Filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Omnipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diamètre
142 mm
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
30 μm
Dimension de pores
0.1 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
- Filtration of aqueous solutions
- Clarifying acidic and alkaline solutions
- HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
- Microplastics analysis