Principaux documents
SCGPCAPRE
Millipore
SteriCap PLUS
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, pack of 10 ea
Synonyme(s) :
SteriCap PLUS, universal bottle top sterile filter, universal bottle top vacuum filter, universal bottle top vacuum filtering unit
10 EA
291,00 $
291,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Changer de vue
10 EA
291,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.24
291,00 $
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Matériaux
polyethersulfone membrane
polyethylene
polypropylene
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Caractéristiques
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 10 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
76 mm
Diamètre
10 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Matrice
Express PLUS
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
inlet hose barb
outlet bottle top (Universal)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L′unité de filtration universelle pour flacon Stericap PLUS avec membrane Millipore Express PLUS procure une filtration sous vide rapide et une faible adsorption protéique, sans nécessiter de préfiltre dans la plupart des cas. Elle assure une filtration rapide et sans colmatage, même avec les solutions visqueuses typiques des milieux à base de sérum. Ce dispositif non cytotoxique et exempt de substances pyrogènes peut s′adapter sur n′importe quel flacon ou autre contenant conçu pour résister au vide et présentant un col d′un diamètre intérieur de 20 à 67 mm. Vous bénéficiez ainsi d′une polyvalence, d′une capacité, d′une vitesse et d′une efficacité d′écoulement maximales lorsqu′il vous faut filtrer de gros volumes dans des récipients dotés d′ouvertures de tailles variées.
Caractéristiques et avantages :
- Membrane Millipore Express PLUS, pour des débits maximaux et une faible adsorption protéique.
- S′adapte sur n′importe quel flacon résistant au vide et d′un diamètre de 20 à 67 mm, pour une flexibilité maximale.
- Capacité de filtration adaptée de gros volumes, pour les étapes de préparation moins fréquentes à plus grande échelle.
- Bouton permettant de contrôler facilement le débit, pour transférer aisément le filtre d′un flacon à l′autre, sans avoir besoin de casser le vide à chaque fois.
- Sans contaminants cytotoxiques ni substances pyrogènes, pour obtenir des cultures cellulaires robustes et convenir aux applications aval sensibles.
Applications :
Stérilisation de solutions aqueuses, préparation de milieux, préparation de tampons.
Application
Produit réservé à la recherche.
Principe
Sous vide
Forme physique
Code couleur : Transparent
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Rayonnement Gamma
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Application : filtration stérilisante
  • Usage prévu : filtration stérilisante de tampons, de milieux et de réactifs de laboratoire
  • Instructions d'utilisation : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi des dispositifs Stericup® PLUS
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERICAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are all GL45 bottles compatible, is there a max liter amount? Are they compatible with the 10LT GL45 bottles as well?
    1 answer
    1. This product is a universal bottle top filter suitable for containers with a neck ID of 20 - 67 mm. There is no threading, the cap is held in place by the vacuum pressure. The volume is dependent upon the type of solution being filtered. A maximum volume has not been determined, but should the membrane become physically fouled, it is no longer usable and must be replaced. A typical volume range of 5 - 10L may be expected when filtering the prepared tissue culture medium.
      See the following link to review a short instructional video on usage of this item:
      https://www.youtube.com/watch?v=kXekb-9w7Yk
      Please see the following link to review the user guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/406/550/pr02269w-rev-0920-ms.pdf
      Helpful?
  2. Which bottles are compatible with the Stericap Plus?
    1 answer
    1. GL45 bottles are compatible with the Stericap Plus.