Principaux documents
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
250 MG
225,00 $
1 G
643,00 $
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
225,00 $
1 G
643,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H2Br2F6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
Clé InChI
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable