282286
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
98%
Synonyme(s) :
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene, 1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 3,6-Diiodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, Tetrafluoro-1,4-diiodobenzene, p-Diiodoperfluorobenzene
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
108-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Clé InChI
VIXRAZODEODOJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,4-Diiodotetrafluorobenzene is a ditopic perfluorinated iodobenzene used for cocrystallization of halopyridinium salts.[3]
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable