Principaux documents
S981648
1-ETHYL-2-(ETHYLTHIO)-6-METHYLQUINOLINIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18INS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.275
Numéro MDL:
Autres remarques