Documents
EZRMI
Millipore
Rat/Mouse Insulin ELISA Kit
measures and quantifies insulin levels in 10 μL serum or plasma
Synonyme(s) :
Insulin
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Insuline de rat/souris pour ELISA, This Rat/Mouse Insulin ELISA is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
mouse, rat
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-102%
linearity: 79-133%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
L'insuline est sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans dans le pancréas. Elle est constituée de deux chaînes peptidiques liées par des ponts disulfures. La chaîne A est constituée de 21 acides aminés et la chaîne B de 30 acides aminés.
Application
L'insuline de rat/souris pour ELISA est utilisée pour mesurer et quantifier les taux d'insuline dans les recherches sur le métabolisme et les systèmes endocriniens. Elle a été utilisée pour déterminer l'insuline plasmatique par ELISA (test d'immuno-absorption enzymatique). Elle a également été utilisée pour mesurer in vitro la sécrétion d'insuline par les cellules.
Actions biochimiques/physiologiques
L'insuline est une hormone clé qui permet de maintenir une glycémie normale. Elle intervient dans l'absorption du glucose par les cellules, contrôle le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines et, par ses effets mitogènes, elle favorise la division et la croissance cellulaires. L'insulinorésistance se caractérise par une sensibilité réduite à l'action de l'insuline dans l'utilisation du glucose.
Autres remarques
Dosage de 3 heures à température ambiante sur 10 μl d'échantillon
Domaine de recherche : Métabolisme
Sous-domaine de recherche : Obésité/troubles métaboliques
Clause de non-responsabilité
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Interactions Between Age, Stress and Insulin on Cognition: Implications for Alzheimer's Disease.
Solas M, Aisa B, Mugueta MC, Del R?-o J, Tordera RM, Ram?-rez MJ
Neuropsychopharmacology null
Chronic hypoxia increases insulin-stimulated glucose uptake in mouse soleus muscle.
Gamboa JL, Garcia-Cazarin ML, Andrade FH
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null
How moderate changes in Akt T-loop phosphorylation impact on tumorigenesis and insulin resistance.
Wullschleger S, Sakamoto K, Johnstone L, Duce S, Fleming S, Alessi DR.
Disease models & mechanisms null
Offspring metabolomic response to maternal protein restriction in a rat model of intrauterine growth restriction (IUGR).
Alexandre-Gouabau, Marie-Cecile, et al.
Journal of Proteome Research, 10, 3292-3302 (2011)
Hypoxia-induced intrauterine growth restriction increases the susceptibility of rats to high-fat diet-induced metabolic syndrome.
Rueda-Clausen CF, Dolinsky VW, Morton JS, Proctor SD, Dyck JR, Davidge ST.
Diabetes null