Principaux documents
S97021
BENZOIC ACID 4-ACETYL-3,5-DIHYDROXY-PHENYL ESTER
AldrichCPR
S97021-100MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S97021-100MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.26
Numéro MDL:
90,30 $