Principaux documents
159883
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzylamine
98%
5 G
63,40 $
25 G
260,00 $
63,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
63,40 $
25 G
260,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Beilstein:
1100448
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
63,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
227 °C/724 mmHg (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
Clé InChI
PXJACNDVRNAFHD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
159891M11103V1309
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
refractive index
n20/D 1.556 (lit.)
bp
227 °C/724 mmHg (lit.)
bp
140 °C/37 mmHg (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
bp
281-284 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
2-Methoxybenzylamine was used in the preparation of 6-substituted purines.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Marek Zatloukal et al.
European journal of medicinal chemistry, 61, 61-72 (2012-07-10)
Several inhibitors of cyclin-dependent kinases (CDKs), including the 2,6,9-trisubstituted purine derivative roscovitine, are currently being evaluated in clinical trials as potential anticancer drugs. Here, we describe a new series of roscovitine derivatives that show increased potency in vitro. The series