Principaux documents
S547700
9,10-DIHYDRO-9-HYDROXY-9,10-ETHANOANTHRACENE-11,12-DICARBOXYLIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
S547700-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S547700-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.294
Numéro MDL:
37,90 $