144932
Acide 3,4-dichlorobenzoique
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
204-206 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable