Principaux documents
S951404
ETHYL 2-(2-PYRROLYL)-1-PYRROLINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.246
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.