Principaux documents
S949310
DIMETHYL 3-CYCLOPENTENE-1,1-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
S949310-10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S949310-10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.194
Numéro MDL:
146,00 $