Principaux documents
S926833
2,4-DIPHENYL-6-(4-METHOXYPHENYL)PYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
S926833-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S926833-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H19BF4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.222
Numéro MDL:
261,00 $