Principaux documents
S920681
2,6-DIPHENYL-4-(P-TOLYL)PYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H19BF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.223
Numéro MDL:
146,00 $