Principaux documents
S885290
9,9-DICHLORO-1,4,5,8-TETRAHYDRO-4A,8A-METHANONAPHTHALENE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H12Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.124
Numéro MDL:
37,90 $