Principaux documents
237639
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(−)-2,3-Butanediol
97%
Synonyme(s) :
(2R,3R)-2,3-butanediol, (2R,3R)-butane-2,3-diol, (R,R)-2,3-butanediol, (R,R)-2,3-butylene glycol, (R,R)-butane-2,3-diol, D-(-)-2,3-Butanediol
1 G
107,00 $
5 G
376,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
107,00 $
5 G
376,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Beilstein:
1718901
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]23/D −13.2°, neat
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
77.3-77.4 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
Clé InChI
OWBTYPJTUOEWEK-QWWZWVQMSA-N
Description générale
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is a key building block in pharmaceutical industry.[1]
Application
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary,[2][3] building block,[4][5][6] and chiral ligand.[7][8] Cyclocondenses with ketones[9] for 13C NMR determination of optical purity.[10][11]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Raman optical activity of tartaric acid and related molecules.
Barron LD.
Tetrahedron, 34(5), 607-610 (1978)
Tetrahedron Asymmetry, 17, 993-993 (2006)
Synlett, 275-275 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4602-4602 (1993)
Yuanzhi He et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(3) (2018-03-23)
(3S)-Acetoin and (2S,3S)-2,3-butanediol are important platform chemicals widely applied in the asymmetric synthesis of valuable chiral chemicals. However, their production by fermentative methods is difficult to perform. This study aimed to develop a whole-cell biocatalysis strategy for the production of