Principaux documents
S863645
2,3-DIMETHYL-1,4,4A,9A-TETRAHYDROANTHRAQUINONE
AldrichCPR
50MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.305
Numéro MDL:
216,00 $