Principaux documents
S860816
DIMETHYL 2,5-DIHYDROXYTEREPHTHALATE
AldrichCPR
S860816-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S860816-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.188
Numéro MDL:
261,00 $