Principaux documents
S825883
BENZALDEHYDE PHENYLHYDRAZONE
AldrichCPR
S825883-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S825883-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.254
Numéro MDL:
146,00 $