Principaux documents
S706760
1,4-DIBROMO-2,3,5,6-TETRAMETHYLBENZENE
AldrichCPR
S706760-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S706760-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H12Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.015
Numéro MDL:
261,00 $