Principaux documents
S843970
1,2-DIIODO-4,5-DIMETHOXYBENZENE
AldrichCPR
S843970-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S843970-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H8I2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.961
Numéro MDL:
37,90 $