Principaux documents
S808962
ALPHA-TOLUENESULFONIC ACID, ETHYLAMINE SALT
AldrichCPR
50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.289
Numéro MDL:
261,00 $