Principaux documents
S674567
4-ACETAMIDO-N-(3-NITROPHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H13N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.341
Numéro MDL:
Autres remarques