252700
4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
96%
53,50 $
About This Item
53,50 $
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
Pf
233-235 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges