Principaux documents
S605417
3,5-DICHLORO-P-TOLUENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H5Cl2NaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.076
Numéro MDL:
Autres remarques