Principaux documents
S573140
GLYOXYLIC ACID, BARIUM SALT
AldrichCPR
S573140-1G
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S573140-1G
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H2BaO6
Poids moléculaire :
283.387
Numéro MDL:
146,00 $