497517
Benzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Benzylbromozinc, Benzylzinc(II) bromide, Bromo(phenylmethyl)zinc
283,00 $
About This Item
283,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.978 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[Zn]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Zn/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
OQPRTUBCROVGHA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.22 °C - closed cup