Principaux documents
S533734
3,4,5-TRIMETHOXYBENZALDEHYDE N,N-HEXAMETHYLENEHYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.381
Numéro MDL:
Autres remarques