Principaux documents
338931
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
98%
5 G
68,80 $
25 G
327,00 $
68,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
68,80 $
25 G
327,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
121 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
COc1cc(CN)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H15NO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
Clé InChI
YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4,5-Trimethoxybenzylamine was used in the synthesis of benzyl 3-deoxy-3-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-β-L−xylopyranoside.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Benzyl 3-deoxy-3-(3, 4, 5-trimethoxybenzylamino)-?-L-xylopyranoside.
Benzyl 3-deoxy-3-(3, 4, 5-trimethoxybenzylamino)-?-L-xylopyranoside.
Molbank, 2013(1), M793-M793 (2013)