Principaux documents
S946494
2-AMINO-4,5,6,7-TETRAHYDROBENZO(B)THIOPHENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
S946494-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S946494-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.257
Numéro MDL:
261,00 $