Principaux documents
S503533
PYRIDINIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
S503533-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S503533-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H6BF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.915
Numéro MDL:
261,00 $