Principaux documents
900540
Sigma-Aldrich
Ir(dFppy)3
Synonyme(s) :
tris[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]-Iridium
100 MG
154,00 $
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
154,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H18F6IrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
762.72
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pf
401 °C
Activation du photocatalyseur
450 nm
Chaîne SMILES 
FC1=CC([Ir]C2=C(C3=NC=CC=C3)C(F)=CC(F)=C2)=C(C4=NC=CC=C4)C(F)=C1.FC5=CC(F)=CC=C5C6=NC=CC=C6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
Clé InChI
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Application
Ir(dFppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable