Principaux documents
S503495
PYRIDINIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE
AldrichCPR
S503495-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S503495-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H6F6NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.074
Numéro MDL:
261,00 $