Principaux documents
S287369
SILVER PHENYL-ACETATE
AldrichCPR
25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H7AgO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.012
Numéro MDL:
146,00 $