Principaux documents
482358
Sigma-Aldrich
Ferrocenium tetrafluoroborate
technical grade
Synonyme(s) :
Bis(cyclopentadienyl)iron tetrafluoroborate, Dicyclopentadienyliron fluoborate, Dicyclopentadienyliron tetrafluoroborate
5 G
98,40 $
98,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
98,40 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10BF4Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
178 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe+].F[B-](F)(F)F.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.BF4.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
Clé InChI
ZSPXIHLQPWVOQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Ferrocenium tetrafluoroborate [FeCp2][BF4] is one of the commonly employed ferrocenium salts within chemical synthesis. Ferrocenium salts are commonly used as Lewis acid catalysts, one-electron oxidants, and electron donors.[1]
Application
Ferrocenium tetrafluoroborate serves as:
  • an oxidizing agent in the synthesis of the monocationic Co(II)complex [CpCo(azpy)]+
  • a Lewis acid catalyst in epoxide ring opening and to activatethe carbonyl group for addition or cycloadditions reactions
  • an oxidizing agent when used in conjuntion with a Cl-source[2]
  • a reversible redox reagent between stannole dianion and bistannole-1,2-dianion[3]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Formation of exceptionally weak C?C bonds by metal-templated pinacol coupling
Folkertsma E., et al.
Dalton Transactions, 46, 6177?6182-6177?6182 (2017)
Reversible Redox Behavior between Stannole Dianion and Bistannole-1,2-Dianion
Ryuta Haga, Masaichi Saito, and Michikazu Yoshioka
Journal of the American Chemical Society, 128(15), 4934?4935-4934?4935 (2006)
Applications of ferrocenium salts in organic synthesis
Toma S, et al.
thieme, 1683-1695 (2015)
Fe (Cp) 2BF4: An efficient Lewis acid catalyst for the aminolysis of epoxides
Yadav GD, et al.
thieme, 629-634 (2014)
Protonation of a cobalt phenylazopyridine complex at the ligand yields a proton, hydride, and hydrogen atom transfer reagent
McLoughlin EA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(41), 13233-13241 (2018)