553603
2,3-Dibromomaleimide
97%
Synonyme(s) :
3,4-Dibromopyrrole-2,5-dione
172,00 $
About This Item
172,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
228-231 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
maleimide
Chaîne SMILES
BrC1=C(Br)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4HBr2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h(H,7,8,9)
Clé InChI
BIKSKRPHKQWJCW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges