Principaux documents
S455326
DL-ALPHA,3-DIMETHYLTYROSINE METHYL ESTER HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.735
Numéro MDL:
Autres remarques