Principaux documents
S450162
STRYCHNINE-N-OXIDE TRIHYDRATE
AldrichCPR
S450162-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S450162-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.436
Numéro MDL:
261,00 $