268615
3-Aminopropylphosphonic acid
98%
Synonyme(s) :
β-Aminopropylphosphonic acid, 3-Aminopropane-1-phosphonic acid, 3-Aminopropanephosphonic acid, 3-Azaniumylpropyl(hydroxy)phosphinate, P-(3-Aminopropyl)phosphonic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
294 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
Clé InChI
GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gabbr1(81657)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable