Principaux documents
R938750
3,5-DIBROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H17Br2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.183
Numéro MDL:
37,90 $