Principaux documents
S431648
4-METHYLNONANE
AldrichCPR
S431648-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S431648-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.287
Numéro MDL:
261,00 $