Principaux documents
68170
Sigma-Aldrich
2-Methyloctane
≥99.0% (GC)
5 ML
520,00 $
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
520,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.26
Beilstein:
1696918
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.403
pb
140-144 °C (lit.)
Densité
0.714 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-4-5-6-7-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
ZUBZATZOEPUUQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2