Principaux documents
S413054
N-(3-CHLORO-2-HYDROXYPROPYL)-PHTHALIMIDE
AldrichCPR
S413054-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S413054-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H10ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.66
Numéro MDL:
261,00 $