Principaux documents
S407623
N,N-DIETHYLACETOACETAMIDE
AldrichCPR
S407623-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S407623-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.214
Numéro MDL:
261,00 $