Principaux documents
S414786
AMIDINOUREA SULFATE
AldrichCPR
S414786-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S414786-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H8N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.174
Numéro MDL:
261,00 $