Principaux documents
S367192
BUTYL PROPYL SULFIDE
AldrichCPR
S367192-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S367192-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H16S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.27
Numéro MDL:
261,00 $